Drukuj
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
362990010 362990050
ACRO362990010EA 1120 PLN
ACRO362990010 ACRO362990050
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Powder
Formuła: C₁₁H₁₆ClNO₂
Temp. topnienia: 119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02259750
Numer CAS: 340188-50-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)