Drukuj
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
212730100 212731000
ACRO212730100EA 457 PLN
ACRO212730100 ACRO212731000
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate 98%, pure
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
CAS No.: 10580-03-7
Formuła: (NH₄)₂TiO(C₂O₄)₂·xH₂O (x≈1)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149620
Numer CAS: 10580-03-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with KMnO4 ≥97.5 % (Calculated on oxalate)