Drukuj
Allylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
209671000 209678000
209671000.EA 597 PLN
209671000. 209678000.
Allylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
Allylmagnesium chloride
Appearance: Clear yellow to green to grey to brown to black Solution
Formuła: C₃H₅ClMg
Gęstość: 0,96 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000473
Numer CAS: 2622-05-1
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to green to grey to brown to black Solution
Titration with HCl 1.5 to 1.9 M