Drukuj
Vinylmagnesium bromide 0.7 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
209391000 209398000
209391000.EA 319 PLN
209391000. 209398000.
Vinylmagnesium bromide 0.7 M in THF, AcroSeal®
Vinylmagnesium bromide
Appearance: Clear yellow to orange to brown Solution
Formuła: C₂H₃BrMg
MW: 131.26 g/mol
Gęstość: 0.98 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000042
Numer CAS: 1826-67-1
Jednostka: 3399
ADR: 4.3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.70 to 0.90 M