Drukuj
L-Adrenaline 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
204400050 204400010 204400250
ACRO204400050EA 667 PLN
ACRO204400050 ACRO204400010 ACRO204400250
L-Adrenaline 99%
L-Adrenaline
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formuła: C₉H₁₃NO₃
Temp. topnienia: 208…211 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002204
Numer CAS: 51-43-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 211 °C
Loss on drying ≤1 % (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -50° to -53° (20 °C, 589 nm) (c=4, 1 M HCl) (on dried substance)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)