Drukuj
Bromek glinu, anhydrous 98+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum bromide
198411000 198410250 198415000
ACRO198411000EA 1010 PLN
ACRO198411000 ACRO198410250 ACRO198415000
Bromek glinu, anhydrous 98+%, extra pure
Bromek glinu
Formuła: AlBr₃
MW: 266.69 g/mol
Temp. Wrzenia: 265 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 97 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003421
Numer CAS: 7727-15-3
Jednostka: 1725
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00330
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to pink to grey Crystalline powder or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm