Drukuj
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
197390010 197390050 197390250 197391000
ACRO197390010EA 281 PLN
ACRO197390010 ACRO197390050 ACRO197390250 ACRO197391000
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) 97%
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS)
Appearance: Clear yellow to orange Liquid
Formuła: C₂H₆O₂S₂
Temp. Wrzenia: 69…71 °C (,4 mmHg)
Gęstość: 1,227 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007565
Numer CAS: 2949-92-0
Jednostka: 3334
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %