Methyllithium 1.6 M in diethyl ether (± 5% w/v), AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
188751000
188758000
188751000.EA
383
PLN
188751000.
188758000.
Methyllithium 1.6 M in diethyl ether (± 5% w/v), AcroSeal®
Methyllithium
CAS No.: 917-54-4
Formuła:
CH₃Li Gęstość: 0,7 g/cm³ Temp. Zapłonu: –17 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008253 Numer CAS: 917-54-4 Jednostka: 3394 ADR: 4.2, |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Total base | 1.43 to 1.75 M |
HPLC | ≥97.5 % |