Drukuj
Ethylaluminum sesquichloride 0.4 M in hexane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
185461000 185468000
185461000.EA 673 PLN
185461000. 185468000.
Ethylaluminum sesquichloride 0.4 M in hexane, AcroSeal®
Ethylaluminum sesquichloride
Appearance: Clear colorless Solution
Formuła: C₆H₁₅Al₂Cl₃
Gęstość: 0,701 g/cm³
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044852
Numer CAS: 12075-68-2
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Assay 14.5 to 15.5 % (on Al basis)
Solubility (1% in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)