(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
362390010
362395000
ACRO362390010EA
2940
PLN
ACRO362390010
ACRO362395000
(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
CAS No.: 489446-85-7
Formuła:
C₁₁H₁₉NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02259727 Numer CAS: 489446-85-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % |