Drukuj
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
362270010 362270050
ACRO362270010EA 3040 PLN
ACRO362270010 ACRO362270050
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Appearance: Off-white to beige Crystalline powder
Formuła: C₆H₁₁NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00211289
Numer CAS: 71830-08-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)