Drukuj
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
362040010 362040250
ACRO362040010EA 621 PLN
ACRO362040010 ACRO362040250
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Powder
Formuła: C₁₁H₁₆ClNO₂
Temp. topnienia: 117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02259715
Numer CAS: 167834-24-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)