Drukuj
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (1R,3S)-(+)-3-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected, (1R,3S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
361840010 361842500
ACRO361840010EA 3040 PLN
ACRO361840010 ACRO361842500
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Appearance: White Powder
Formuła: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320858
Numer CAS: 161660-94-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %