Drukuj
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic Acid 95%, 98% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (1R,3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid, Boc-D-AcPAC, (1S,3R)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic Acid, (1S,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
361830010 361832500
ACRO361830010EA 2420 PLN
ACRO361830010 ACRO361832500
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic Acid 95%, 98% ee
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid
Appearance: White Powder and/or chunks
Formuła: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320857
Numer CAS: 261165-05-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 % (ELSD)
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)