Drukuj
Silica gel, functionalized, Amino-3 ∼1,4 mmol/g, Ø 40-63 micron
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
360180100 360180250 360181000
ACRO360180100EA 387 PLN
ACRO360180100 ACRO360180250 ACRO360181000
Silica gel, functionalized, Amino-3 ∼1,4 mmol/g, Ø 40-63 micron
Silica gel, functionalized, Amino-3
CAS No.: 71888-97-6
Formuła: C₉H₂₃NO₅Si₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427643
Numer CAS: 71888-97-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Particle size 40 to 63 µm
Loading ≥1.2 mmol/g (molecular)
Nitrogen (N) ≥1.68 %