Drukuj
żel krzemionkowy C8-RP 12%C, ∼ 1.2 mmol/g 40-63 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
360140500 360142500
ACRO360140500EA 1090 PLN
ACRO360140500 ACRO360142500
żel krzemionkowy C8-RP 12%C, ∼ 1.2 mmol/g 40-63 µm
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148339
Numer CAS: 7631-86-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Particle size 40 to 63 µm
Elemental Analysis ≥11.6 % (C)
Loading ≥1.21 mmol/g
Volatile matter ≤4 % (110°C)