Drukuj
n-Butylethylmagnesium 0.9 M in heptane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
381181000 381188000
381181000.EA 615 PLN
381181000. 381188000.
n-Butylethylmagnesium 0.9 M in heptane, AcroSeal®
n-Butylethylmagnesium
CAS No.: 62202-86-2
Formuła: C₆H₁₄Mg
Gęstość: 0,73 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00072569
Numer CAS: 62202-86-2
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy colorless Liquid
Titration 13.5 to 14.5 % (on Mg basis)