Drukuj
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
382860010 382862500
ACRO382860010EA 662 PLN
ACRO382860010 ACRO382862500
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 98%
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Appearance: White to grey Crystals or solid
Formuła: C₇H₉NO
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04972322
Numer CAS: 27911-63-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24° to +31° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)