Drukuj
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
382561000 382565000
ACRO382561000EA 527 PLN
ACRO382561000 ACRO382565000
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Appearance: Yellow Powder
Formuła: C₁₂H₁₅O₂Rh
Temp. topnienia: 140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00075051
Numer CAS: 32354-50-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥34.7 %