Triphenylmethylium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
382390010
382390050
ACRO382390010EA
2250
PLN
ACRO382390010
ACRO382390050
Triphenylmethylium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 97%
Appearance: Yellow to dark yellow Powder
Formuła:
C₄₃H₁₅BF₂₀ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03426981 Numer CAS: 136040-19-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow to dark yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |