Drukuj
4-tert-Butylphenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-tert-Butylbenzeneboronic acid, (4-(tert-Butyl)phenyl)boronic acid
358970050 358970250
ACRO358970050EA 504 PLN
ACRO358970050 ACRO358970250
4-tert-Butylphenylboronic acid 97%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₅BO₂
Temp. topnienia: 191…196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01009697
Numer CAS: 123324-71-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %