Drukuj
Piperine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
381450050 381450250
ACRO381450050EA 226 PLN
ACRO381450050 ACRO381450250
Piperine 98%
Piperine
Appearance: Off-white to yellow to tan Crystalline powder
Formuła: C₁₇H₁₉NO₃
Temp. topnienia: 128…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005839
Numer CAS: 94-62-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %