Drukuj
tert-Butyl propargyl ether 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
380910010 380910050
ACRO380910010EA 172 PLN
ACRO380910010 ACRO380910050
tert-Butyl propargyl ether 97%
tert-Butyl propargyl ether
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formuła: C₇H₁₂O
Temp. Wrzenia: 119 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,835 g/cm³
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368651
Numer CAS: 16314-18-4
Jednostka: 3271
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %