Drukuj
Benzyl propargyl ether 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: ((Prop-2-yn-1-yloxy)methyl)benzene
380870010 380870050
ACRO380870010EA 150 PLN
ACRO380870010 ACRO380870050
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: C₁₀H₁₀O
Temp. Wrzenia: 100…101 °C (18 mmHg)
Gęstość: 1,011 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00483987
Numer CAS: 4039-82-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %