Drukuj
Phenethyl isocyanate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isocyanic Acid Phenethyl Ester, (2-Isocyanatoethyl)benzene, Isocyanic Acid 2-Phenylethyl Ester, 2-Phenylethyl Isocyanate
380660050 380660250
ACRO380660050EA 556 PLN
ACRO380660050 ACRO380660250
Phenethyl isocyanate 99%
Phenethyl isocyanate
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 210 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.063 g/cm³
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037044
Numer CAS: 1943-82-4
Jednostka: 2927
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %