Drukuj
skrobia rozpuszczalna 1% (w/w) roztwór wodny stabilised, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Stabilizacja: Stabilised with mercury (II) iodide 100 ppb
380641000 380645000
ACRO380641000EA 205 PLN
ACRO380641000 ACRO380645000
skrobia rozpuszczalna 1% (w/w) roztwór wodny stabilised, czysty
skrobia rozpuszczalna
Formuła: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00082026
Numer CAS: 9005-84-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy solution
Sensitivity Passes test