Drukuj
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
380600250 380601000
ACRO380600250EA 229 PLN
ACRO380600250 ACRO380601000
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Propyl-p-toluenesulphonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formuła: C₁₀H₁₄O₃S
MW: 214.28 g/mol
Temp. Wrzenia: 140 °C (2 mmHg)
Gęstość: 1.15 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059244
Numer CAS: 599-91-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %