Drukuj
Butyl-p-toluenesulphonate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Butyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid Butyl Ester
380590250 380591000 380595000
ACRO380590250EA 254 PLN
ACRO380590250 ACRO380591000 ACRO380595000
Butyl-p-toluenesulphonate 99%
Butyl-p-toluenesulphonate
CAS No.: 778-28-9
Formuła: C₁₁H₁₆O₃S
MW: 228.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 170…172 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1.12 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00027203
Numer CAS: 778-28-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %