Drukuj
Vanadium(V) oxytriethoxide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Triethoxyoxovanadium, Triethyl vanadate
380010050 380010250
ACRO380010050EA 503 PLN
ACRO380010050 ACRO380010250
Vanadium(V) oxytriethoxide 95%
Vanadium(V) oxytriethoxide
Appearance: Yellow-green to dark green Liquid
Formuła: C₆H₁₈O₄V
Temp. Wrzenia: 125…128 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,139 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00799170
Numer CAS: 1686-22-2
Jednostka: 3285
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark yellow to dark green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
Titration with KMnO4 ≥94 %