Drukuj
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methylindole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2-methylindole
379720250 379721000
ACRO379720250EA 708 PLN
ACRO379720250 ACRO379721000
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97+%
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Appearance: Brown Powder
Formuła: C₁₀H₉NO
Temp. topnienia: 204…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012077
Numer CAS: 5416-80-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %