Drukuj
Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
378770050 378770250
ACRO378770050EA 261 PLN
ACRO378770050 ACRO378770250
Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Tris(trimethylsilyl)amine
Appearance: Colorless Crystals
Formuła: C₉H₂₇NSi₃
Temp. Wrzenia: 72 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 67…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047990
Numer CAS: 1586-73-8
Jednostka: 3259
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %