Drukuj
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: SIPr.HCl, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride
378340010 378340050
ACRO378340010EA 360 PLN
ACRO378340010 ACRO378340050
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 90%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
CAS No.: 258278-25-0
Formuła: C₂₇H₃₉ClN₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07369796
Numer CAS: 258278-25-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %