Drukuj
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Bredereck's reagent, 1-tert-Butoxy-N,N,N',N'-tetramethylmethylenenediamine, [(tert-butoxy)(dimethylamino)methyl]dimethylamine, tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
378120050 378120250
ACRO378120050EA 860 PLN
ACRO378120050 ACRO378120250
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
CAS No.: 5815-08-7
Formuła: C₉H₂₂N₂O
Temp. Wrzenia: 50…55 °C (15 mmHg)
Gęstość: 0,844 g/cm³
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00042858
Numer CAS: 5815-08-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC 90 % (sum of 3 constituents) varying proportionally Tris(dimethylamino)methane, N,N-dimethylformamide-N,N-di-tert.-butylacetal, tert.-Butoxybis(dimethylamino)methane