Drukuj
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
377930010 377932500
ACRO377930010EA 1250 PLN
ACRO377930010 ACRO377932500
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Appearance: Ochre Crystalline powder
Formuła: C₇₂H₆₁P₄Rh
Temp. topnienia: 140…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015867
Numer CAS: 18284-36-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Ochre Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥8.5 %