Drukuj
Pivalic acid hydrazide 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
377750010 377750050
ACRO377750010EA 217 PLN
ACRO377750010 ACRO377750050
Pivalic acid hydrazide 98+%
Pivalic acid hydrazide
Formuła: C₅H₁₂N₂O
Temp. Wrzenia: 95…110 °C (1mbar)
Temp. topnienia: 65…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01310839
Numer CAS: 42826-42-6
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,II