Drukuj
Nocodazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl (6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
358240100 358240500
ACRO358240100EA 621 PLN
ACRO358240100 ACRO358240500
Nocodazole 98%
Nocodazole
Appearance: White to orange-brown Powder
Formuła: C₁₄H₁₁N₃O₃S
MW: 301.32 g/mol
Temp. topnienia: 300…305 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005588
Numer CAS: 31430-18-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %