Drukuj
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
377220050 377220250 377221000
ACRO377220050EA 357 PLN
ACRO377220050 ACRO377220250 ACRO377221000
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate 97%
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 15097-38-8
Formuła: C₂₇H₂₃O₂P
Temp. topnienia: 120…127 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00191787
Numer CAS: 15097-38-8
Jednostka: 3464
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 127 °C
HPLC ≥96.0 %