Drukuj
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 90% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride
357810050 357810250
ACRO357810050EA 362 PLN
ACRO357810050 ACRO357810250
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 90% stabilised
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Appearance: White to light green to light brown Crystalline powder
Formuła: C₆H₁₂ClNO₂
MW: 165.617 g/mol
Temp. topnienia: 116…118 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00078260
Numer CAS: 2420-94-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light green to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %
Stabilizer 500 to 1000 ppm phenothiazine