Drukuj
Methyl-L-threoninate hydrochloride 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (2S,3R)-Methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, H-Thr-OMe·HCl, L-Threonine methyl ester hydrochloride
376690010 376690050 376690250
ACRO376690010EA 228 PLN
ACRO376690010 ACRO376690050 ACRO376690250
Methyl-L-threoninate hydrochloride 98+%
Methyl-L-threoninate hydrochloride
CAS No.: 39994-75-7
Formuła: C₅H₁₂ClNO₃
MW: 169.605 g/mol
Temp. topnienia: 64 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037677
Numer CAS: 39994-75-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 % (On dry substance)
Water ≤1.0 %
Specific optical rotation -9.5° to -10.5° (20°C, 589 nm) (c=1, Methanol, 20°C)