Drukuj
Dimethyl-L-aspartate hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
376660050 376660250
ACRO376660050EA 374 PLN
ACRO376660050 ACRO376660250
Dimethyl-L-aspartate hydrochloride 98%
Dimethyl-L-aspartate hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formuła: C₆H₁₁NO₄
Temp. topnienia: 115…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038878
Numer CAS: 32213-95-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation +13° to +17° (20°C, 589 nm) (c=1, CH3OH)