Drukuj
Methyl L-tryptophanate hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-Trp-OMe.HCl, H-Trp-OMe·HCl, L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
376650050 376650250
ACRO376650050EA 333 PLN
ACRO376650050 ACRO376650250
Methyl L-tryptophanate hydrochloride 98%
Methyl L-tryptophanate hydrochloride
Appearance: White to off-white Powder
Formuła: C₁₂H₁₄N₂O₂·HCl
MW: 254.7 g/mol
Temp. topnienia: 218…220 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00066134
Numer CAS: 7524-52-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation +17° to +19° (20°C, 589 nm) (c=5, CH3OH)