Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Boc-GABA-OH, N-Boc-γ-aminobutyric acid, 4-(Boc-amino)butyric Acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric Acid, N-Boc-4-aminobutyric Acid, N-BOC-gamma-Aminobutyric acid
376570010 376570050 376570250
ACRO376570010EA 219 PLN
ACRO376570010 ACRO376570050 ACRO376570250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid
CAS No.: 57294-38-9
Formuła: C₉H₁₇NO₄
MW: 203.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…82 °C (.2 mmHg)
Temp. topnienia: 55 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037313
Numer CAS: 57294-38-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
TLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %