Drukuj
Phorbol-12-myristate-13-acetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
356150010 356150050
ACRO356150010EA 572 PLN
ACRO356150010 ACRO356150050
Phorbol-12-myristate-13-acetate 97%
Phorbol-12-myristate-13-acetate
CAS No.: 16561-29-8
Formuła: C₃₆H₅₆O₈
Temp. topnienia: 72 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00036736
Numer CAS: 16561-29-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white to light yellow Film or foam
HPLC ≥96.0 %