Drukuj
Isosorbide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
351910050 351911000 351915000
ACRO351910050EA 141 PLN
ACRO351910050 ACRO351911000 ACRO351915000
Isosorbide 98%
Isosorbide
Formuła: C₆H₁₀O₄
Temp. topnienia: 56…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064827
Numer CAS: 652-67-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to beige Crystals or crystalline solid or mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)