Drukuj
5,5'-Methylenedisalicylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
351730050 351730250
ACRO351730050EA 196 PLN
ACRO351730050 ACRO351730250
5,5'-Methylenedisalicylic acid 95%
5,5'-Methylenedisalicylic acid
Appearance: Cream Powder
Formuła: C₁₅H₁₂O₆
Temp. topnienia: 235…242 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016506
Numer CAS: 122-25-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 241 °C
Titration with NaOH ≥94 %