Drukuj
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Trichloroacetimidic Acid Benzyl Ester, Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
351600250 351601000
ACRO351600250EA 550 PLN
ACRO351600250 ACRO351601000
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99%
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
CAS No.: 81927-55-1
Formuła: C₉H₈Cl₃NO
MW: 252.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 109…113 °C (.5 mmHg)
Gęstość: 1.359 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000805
Numer CAS: 81927-55-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5435 to 1.5455 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %