Drukuj
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
374830010 374830050
ACRO374830010EA 738 PLN
ACRO374830010 ACRO374830050
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 97%
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Appearance: Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Formuła: C₉H₁₈ClN₂OP
Gęstość: 1,061 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00011544
Numer CAS: 89992-70-1
Jednostka: 2845
ADR: 4.2,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Chloride (Cl) 14.5 to 15.5 %