Drukuj
2-Iodoxybenzoic acid stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Hydroxy-1,2-benziodoxy-3-(1h)-one-1-xoide, IBX, 2-Iodylbenzoic acid
374650100 374650500
ACRO374650100EA 1230 PLN
ACRO374650100 ACRO374650500
2-Iodoxybenzoic acid stabilised
2-Iodoxybenzoic acid
Appearance: White to off-white Powder or prills and/or agglomerates
Formuła: C₇H₅IO₄
MW: 280.02 g/mol
Temp. topnienia: 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02912492
Numer CAS: 61717-82-6
Jednostka: 1759
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder or crystals
Titration Iodometric 39 to 50 % as 2-Iodoxybenzoic acid
Identification HPLC (2-Iodoxybenzoic acid, 2-Iodosobenzoic acid, Isophthalic acid, Benzoic acid)