Drukuj
4-chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
350660010 350660050 350660250
ACRO350660010EA 244 PLN
ACRO350660010 ACRO350660050 ACRO350660250
4-chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 98%
4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
Appearance: Red Crystalline powder
Formuła: C₆H₆ClN₃O₂
Temp. topnienia: 189…193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427594
Numer CAS: 67073-39-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %