Drukuj
tert-Butyl peroxyacetate 50% in aromatic free mineral spirit
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO349862500EA 278 PLN
ACRO349862500
tert-Butyl peroxyacetate 50% in aromatic free mineral spirit
tert-Butyl peroxyacetate
Appearance: Clear solution
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132,159 g/mol
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00048240
Numer CAS: 107-71-1
Jednostka: 3103
ADR: 5.2,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 49 to 51 %
Color scale ≤20 APHA
Hydrolyzable chloride ≤50 ppm Inorganic + organic
Impurity ≤1000 ppm Hydroperoxides (as TBHP)